missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Obatoclax Mesylate, MedChemExpress

Código de producto. p-200096164
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16487037 5 mg 5 miligramos
16485236 100 mg 100 miligramos
16460647 50 mg 50 miligramos
16404328 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16487037

Marca: Medchem Express HY10969

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Obatoclax Mesylate (GX15-070 Mesylate), a BH3 mimetic, is a pan-BCL-2 family proteins inhibitor with a Ki of 220 nM for BCL-2. Obatoclax Mesylate induces autophagy-dependent cell death and targets cyclin D1 for proteasomal degradation. Obatoclax Mesylate has anti-cancer and broad-spectrum antiparasitic activity.

Obatoclax Mesylate (GX15-070 Mesylate), a BH3 mimetic, is a pan-BCL-2 family proteins inhibitor with a Ki of 220 nM for BCL-2. Obatoclax Mesylate induces autophagy-dependent cell death and targets cyclin D1 for proteasomal degradation. Obatoclax Mesylate has anti-cancer and broad-spectrum antiparasitic activity.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Obatoclax Mesylate
Forma física Solid
CAS 803712-79-0
Color Black
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H23N3O4S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo GX15-070 Mesylate
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (30.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC(C2=CC3=C(C=CC=C3)N2)=N/C1=C\C4=C(C=C(N4)C)C.CS(=O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 413.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.49
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.