Learn More
OAS3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | OAS3 |
|---|---|
| Concentración | 0.39 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16831465
|
Proteintech
21915-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16821465
|
Proteintech
21915-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
OAS3 is an interferon inducible protein that belongs to the 2-5A synthetase family, may play a role in mediating resistance to virus infection, control of cell growth, differentiation, and apoptosis. OAS3 synthesizes preferentially dimeric 2′, 5′-oligoadenylate molecules. GTP can be an alternative substrate. OAS3 binds double-stranded RNA and polymerizes ATP into PPP(A2′P5′A)N oligomers, which activate the latent RNase L that, when activated, cleaves single-stranded RNAs. The protein is present at high level in placenta trophoblast.Especificaciones
| OAS3 | |
| Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q9Y6K5 | |
| 4940 | |
| OAS3 Fusion Protein Ag16150 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| OAS3 |
| 0.39 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| (2 5)oligo(A) synthase 3, 2 5 oligoadenylate synthase 3, 2 5A synthase 3, OAS3, p100, p100 OAS, p100OAS | |
| OAS3 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |