missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ OAS2 Monoclonal Antibody (C1), Invitrogen™

Código de producto. p-7241003
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17654096 20 μL 20 microlitros
17644096 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17654096

Marca: Invitrogen™ MA543641

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This gene encodes a member of the 2-5A synthetase family, essential proteins involved in the innate immune response to viral infection. The encoded protein is induced by interferons and uses adenosine triphosphate in 2'-specific nucleotidyl transfer reactions to synthesize 2',5'-oligoadenylates. These molecules activate latent RNase L, which results in viral RNA degradation and the inhibition of viral replication. The three known members of this gene family are located in a cluster on chromosome 12. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno OAS2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon C1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
génica OAS2
N.º de referencia del gen P29728
Alias de gen (2-5')oligo(A) synthase 2; (2'-5')oligo(A) synthetase 2; 2',5'-oligoadenylate synthetase-like 11; 2,5-oligoadenylate synthetase-like 11; 2'-5' oligoadenylate synthetase 2; 2'-5' oligoadenylate synthetase-like 11; 2-5A synthase 2; 2'-5'-oligoadenylate synthase 2; 2'-5'-oligoadenylate synthetase 2; 2'-5'-oligoadenylate synthetase 2, 69/71kDa; A synthetase 2; MGC78578; Oas2; Oasl11; p69 OAS / p71 OAS; p69OAS / p71OAS
Símbolos de los genes OAS2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Val11-His346 (Accession P29728), with N-terminal His Tag.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4939
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.