Learn More
Oakton™ Comprobador de pH/Cond/TDS/salinidad de bolsillo resistente al agua TestR PCTS 50
Código de producto. 15949511
Click to view available options
Intervalo (pH):
Desde -1 hasta 15
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15949511
Marca: Oakton™ 3563435
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Estuche protector de almacenamiento de plástico, cordón y pilas.
Estos comprobadores multiparamétricos son ideales para agua, aguas residuales, laboratorios o plantas y cuentan con electrodos de pH de larga duración con una amplia gama de compatibilidad de muestras. Ideales para pruebas de pH, conductividad, TDS, salinidad y temperatura.
  • Combina las capacidades de medición de tres comprobadores en una cómoda unidad de bolsillo
  • Calibración de pH de hasta 3 puntos con reconocimiento de tampón automático NIST o USA
  • Conductividad, TDS y salinidad con intervalo automático basado en la concentración de la muestra
  • La tapa rediseñada a prueba de fugas funciona como vaso de muestra/calibración, vaso de hidratación y base estabilizadora para mantener el medidor en posición vertical
Garantía
1 años
Especificaciones
Exactitud (conductividad) ±1 % de la escala completa
Exactitud (pH) ±0,01
Exactitud (TDS) ±1 % de la escala completa
Opción de retroiluminación Sí
Duración de la batería +150 horas
Batería, tipo 4 pilas alcalinas AAA
Calibración Hasta 3 puntos
Puntos de calibración 3
Canales 1
Tipo de pantalla Gráficos, matriz de puntos 80 x 100 píxeles
Clasificación IP IP 67
Measurement Modes pH, conductividad, SDT, salinidad, temperatura, Conductivity, TDS, Salinity, Temperature
Intervalo (conductividad) De 0 a 20,00 mS
Intervalo (pH) Desde -1 hasta 15
Intervalo (salinidad) De 0 a 10,00 ppt
Intervalo (TDS) De 0 a 10,00 ppt
Resolución (pH) 0,01
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 60 °C
Para utilizar con (aplicación) Pruebas de calidad del agua, producción de tampones y reactivos, electroquímica
Incluye Estuche protector de almacenamiento de plástico, cordón y 4 pilas AAA.
Teclado Membrana
Idiomas Inglés
Memoria Datos de retención
Modelo Serie 50
Tipo de sonda Sonda multiparamétrica integral
Resolución Salinidad: 0,10 ppt
Resolución (conductividad) 0,1 μS, 1 μS; 0,01 mS
Resolución (TDS) 0,1 ppm, 1 ppm, 0,01 ppt
Estabilidad Indicador de marca de verificación
Exactitud de temperatura ±0,5 °C; de 0 a 50 °C; ±1,0 °C; de 50 a 60 °C
Compensación de la temperatura Automático
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 41°F a 113 °F (ambiente)
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 °C a 45 °C
Intervalo de temperatura (imperial) De 32° a 140 °F
Resolución de temperatura 0,1 °C
Garantía 1 años