Learn More
Digi-Sense™ Temp 10 Series Thermocouple thermometer
Código de producto. p-203772 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -210 °C a +1200 °C
Intervalo de temperatura (imperial):
De -346° a +2192 °F
Tipo de sonda:
Termopar de tipo J
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Intervalo de temperatura (imperial) Tipo de sonda unitSize
16614954 De -210 °C a +1200 °C De -346° a +2192 °F Termopar de tipo J cada uno
1 options
Código de producto. 16614954 Proveedor Digi-Sense™ N.º de proveedor 9142800
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Tres pilas AA proporcionan 700 horas continuas (sin el uso de la retroiluminación)
Requires
Las sondas se venden por separado
El termómetro de alta resistencia ofrece versatilidad y precisión en un diseño compacto
  • Funcionamiento con pulsador
  • Diseño ergonómico con pantalla de gran tamaño fácil de leer con retroiluminación
  • Visualización de °C o °F
  • Visualización de temperatura máxima y mínima
  • Ajuste de calibración de compensación de temperatura
  • Función de retención – Congela las mediciones para facilitar la lectura y grabación
  • Admite dos entradas de miniconector ANSI hembra de 2 clavijas
  • Función de apagado automático – Apaga el medidor después de 17 minutos de inactividad para ahorrar batería
  • Teclado sellado y funda de plástico ABS – Cumplen las normas IP54 de resistencia a salpicaduras
Información de órdenes
  • Available rubber armor – Protects meter; features a built-in stand
  • Optional 3-way hands-free kit
Certifications
UL listed and certified for Class I: Groups A, B, C, and D division, NIST™ traceable. (Cat. No. 13-621-855 comes with NIST certification.)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin certificado
Fondo (imperial) 2 in
Fondo (métrico) 5,2 cm
Altura (imperial) 7 in
Altura (métrico) 17,8 cm
Incluye Tres pilas AA e instrucciones
Longitud (métrico) 175 mm
Material Plástico ABS
Tipo de sonda Termopar de tipo J
Resolución 1 °C
Peso (imperial) 20 oz
Peso (métrico) 600 g
Anchura (imperial) 4 in
Tipo de producto Termómetro termopar
Temperatura máx. (imperial) 2192 °F
Temperatura máxima 1200 °C
Temperatura mín. (imperial) −346 °F
Temperatura mín. (métrico) − 210 °C
Intervalo de temperatura (imperial) De -346° a +2192 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -210 °C a +1200 °C
Calibrated No
Batería, tipo AA
Exactitud ± 0,4 °C
Pantalla LCD digital
Anchura (métrico) 18 cm