Descripción
Calibrate on the go with these single-use 20mL calibration pouches. Oakton™ Conductivity Calibration Pouches are sealed to ensure freshness.
- Estas prácticas bolsas de calibración son portátiles
- Cada paquete lleva impreso una tabla de conversión de µS a ppm para referencia rápida
- La precisión es del ±1 % a ±25 ºC
- Las bolsas de calibración incluyen un informe de calibración trazable conforme al NIST suministrado por el fabricante
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cole-Parmer Conductivity Standards |
| Envase | Frasco |
| Conductividad | NaCl de 702 ppm, 442 de 1000 ppm, Kcl de 745 ppm |
| Técnica | Calibration of Conductivity Instrument |
| Color | Clear |
| pH | 4.7 to 7.8 |
| Punto de ebullición | 100°C (212°F) |
| Para utilizar con (equipo) | Conductivity Meter |
| Solubilidad | Soluble |
| Tipo de solución | Solución de calibración |
| Mostrar más |