missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OABK hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. p-200100663
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16499726 50 mg 50 miligramos
16483178 10 mg 10 miligramos
16424466 100 mg 100 miligramos
16405917 5 mg 5 miligramos
16400709 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16499726 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100825

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress OABK hydrochloride is a small-molecule switch that can be used to control protein activity.

OABK hydrochloride is a small-molecule switch that can be used to control protein activity.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material OABK hydrochloride
Forma física Solid
CAS 1984862-48-7
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H20ClN5O4
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (69.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CCCCNC(OCC1=CC=CC=C1N=[N+]=[N-])=O)C(O)=O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 357.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.79
Porcentaje de pureza 96.44%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.