Learn More
O4I1, MedChemExpress
Código de producto. 16493637
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
16493637 50 mg 50 miligramos
16477628 10 mg 10 miligramos
16467536 100 mg 100 miligramos
16431286 200 mg 200 miligramos
4 options
Código de producto. 16493637
Marca: Medchem Express HY18771
MedChemExpress O4I1 is as a potent Oct3/4 inducer.
O4I1 is as a potent Oct3/4 inducer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O4I1
CAS 175135-47-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H15NO2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 38 mg/mL (150.02 mM)
SMILES N#CCC1=CC=C(OCC2=CC=C(OC)C=C2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 253.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.3
Porcentaje de pureza 95.3%
Grado Research
Forma física Solid