Learn More
Benzoato de o-tolil,99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11372647
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11372647 100 g 100 g
11362647 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11372647
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L11834.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 617-02-7
Fórmula molecular C14H12O2
Peso molecular (g/mol) 212.25
Número MDL MFCD00041330
Clave InChI YPMKPCAILYDVBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-tolyl benzoate, benzoic acid, o-tolyl ester, o-tolylbenzoate, benzoic acid, 2-methylphenyl ester, toluene benzoate, acmc-1az7o, 2-methylphenyl benzoate, benzoic acid o-tolyl ester, ortho-tolyl benzoate
PubChem CID 69231
Nombre IUPAC Benzoato de (2-metilfenil)
SMILES CC1=CC=CC=C1OC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Tolyl benzoate
Densidad 1.091
Punto de ebullición 170°C to 172°C (11 mmHg)
Índice de refracción 1.57
Cantidad 100 g
Beilstein 1873222
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.25
Porcentaje de pureza 99%