Learn More
o-Toluidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023859
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11473428 25 g 25 g
11483428 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11473428
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17837.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 119-93-7 | C14H16N2 | 212.296 g/mol
O-Tolidine is widely used in dye production. It is particularly used in textile, leather and paper industries. It can be used as an indicator in analytical, clinical and forensic chemistry. It is utilized for the determination of gold and chlorine level in swimming pool water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La o-toluidina se utiliza ampliamente en la producción de colorantes. Se utiliza especialmente en las industrias textil, del cuero y del papel. Se puede utilizar como indicador en química analítica, clínica y forense. Se utiliza para la determinación del nivel de oro y cloro en el agua de piscinas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz y al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119-93-7
Fórmula molecular C14H16N2
Peso molecular (g/mol) 212.296
Número MDL MFCD00014773
Clave InChI NUIURNJTPRWVAP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-tolidine, 3,3'-dimethylbenzidine, orthotolidine, diaminoditolyl, 2-tolidine, diaminotolyl, bianisidine, 3,3'-tolidine, 3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diamine, 4,4'-bi-o-toluidine
PubChem CID 8413
ChEBI CHEBI:34320
Nombre IUPAC 4-(4-amino-3-metilfenil)-2-metilanilina
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Tolidine
Punto de fusión 128°C to 132°C
Punto de ebullición 300°C to 301°C
Temperatura de inflamación 244°C (471°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN3077
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,9514
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.3
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • o-Tolidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..