Learn More
DWK Life Sciences Junta tórica, roja, revestimiento de FEP, no apta para desecadores
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescription
Los recipientes de brida plana son recipientes de reacción de gran volumen que constan de una parte inferior y una tapa. Estas dos partes se mantienen juntas mediante un anillo de fijación. La junta tórica roja fabricada con silicona con revestimiento de FEP sin uniones sirve como sello óptimo para recipientes de brida plana con una ranura anular. Evita el atasco de las superficies esmeriladas entre la base y la tapa y es convincente debido a su buena elasticidad en combinación con una resistencia química excepcional.
- Accesorios para recipientes de brida plana, compuestos por un núcleo elástico de silicona con revestimiento de FEP sin uniones que encierra el anillo
- La combinación de estos materiales de alta calidad logra una buena elasticidad junto con una resistencia química excepcional
Spécification
Spécification
| Para utilizar con (aplicación) | Cierre hermético de los recipientes de la brida |
| Cantidad | 1 unidad |
| Material | Silicona, FEP |
| Diámetro exterior (métrico) | 157 mm |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.