Learn More
DWK Life Sciences Junta tórica, roja, revestimiento de FEP, no apta para desecadores
Código de producto. 10180151 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
75 mm
110 mm
133 mm
157 mm
215 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) unitSize
10180151 75 mm 1 PCS
10098240 110 mm cada uno
10029970 133 mm cada uno
12646203 157 mm cada uno
10613602 215 mm cada uno
5 options
Código de producto. 10180151
Marca: DWK Life Sciences 292223406
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La junta es adecuada para el sellado hermético de recipientes de brida plana con ranura anular.
Los recipientes de brida plana son recipientes de reacción de gran volumen que constan de una parte inferior y una tapa. Estas dos partes se mantienen juntas mediante un anillo de fijación. La junta tórica roja fabricada con silicona con revestimiento de FEP sin uniones sirve como sello óptimo para recipientes de brida plana con una ranura anular. Evita el atasco de las superficies esmeriladas entre la base y la tapa y es convincente debido a su buena elasticidad en combinación con una resistencia química excepcional.
  • Accesorios para recipientes de brida plana, compuestos por un núcleo elástico de silicona con revestimiento de FEP sin uniones que encierra el anillo
  • La combinación de estos materiales de alta calidad logra una buena elasticidad junto con una resistencia química excepcional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Cierre hermético de los recipientes de la brida
Cantidad 1 unidad
Material Silicona, FEP
Diámetro exterior (métrico) 75 mm