Learn More
o-Fenilenodiamina, Fisher BioReagents
Código de producto. 10422305
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
250 GR
50 g
Código de producto. 10422305
Marca: Fisher BioReagents BP253750
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Base libre
  • Sustrato cromogénico de peroxidasa útil para ELISA y otros inmunoensayos de enzimas
  • Comúnmente usado como sustrato para peroxidasa de rábano picante (HRP) en ELISA
  • Cuando se oxida, la OPD produce un cambio de color que es detectable por espectrofotometría
  • La intensidad del color aumentará con el tiempo a medida que se oxide la OPD por peroxidasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-54-5
Fórmula molecular C6H8N2
Peso molecular (g/mol) 108.144
Clave InChI GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-phenylenediamine, 1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 1,2-diaminobenzene, 2-aminoaniline, o-diaminobenzene, orthamine, o-benzenediamine, opda, ortho-phenylenediamine
PubChem CID 7243
ChEBI CHEBI:34043
Nombre IUPAC benceno-1,2-diamina
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Phenylenediamine
Punto de fusión 100°C
Color Crema
Punto de ebullición 256°C
Envase Vidrio ámbar
Fórmula lineal C6H4(NH2)2
Cantidad 50 g
Índice Merck 15, 7396
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.1
Forma física Sólido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • o-Phenylenediamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.