missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ O-linked N-acetylglucosamine (O-GlcNAc) Monoclonal Antibody (9D1.E4)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13247638
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
13247638 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13247638 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA1039

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA1-039 has been successfully used in Western blot and immunoprecipitation applications with human samples. In Western blot, MA1-039 detects proteins with O-GlcNAc post-translational modification, and therefore will detect multiple specific bands.

O-linked N-acetylglucosamine (O-GlcNAc) is a posttranslational modification characterized by the attachment of N-acetylglucosamine to specific serine or threonine residues. Unlike other protein glycosylations, O-GlcNAc modifications occur within the nucleus and cytoplasm. They are found on many cellular proteins, including nuclear pore, oncogene, cytoskeletal, heat shock, viral and transcription regulatory proteins. O-GlcNAc glycosylations are thought to obscure phosphorylation sites, counteracting phosphorylation-dependent signaling pathways and protein interactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno O-linked N-acetylglucosamine (O-GlcNAc)
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 9D1.E4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1mg/mL BSA and 0.05% sodium azide
génica OGT
N.º de referencia del gen O15294
Alias de gen GlcNAc; HINCUT-1; HRNT1; O-GLCNAC; O-GlcNAc transferase p110 subunit; O-GlcNAc transferase subunit p110; OGT; O-linked N-acetylglucosamine (GlcNAc) transferase; O-linked N-acetylglucosamine (GlcNAc) transferase (UDP-N-acetylglucosamine:polypeptide-N-acetylglucosaminyl transferase); O-linked N-acetylglucosamine transferase 110 kDa subunit; UDP-N-acetylglucosamine:polypeptide-N-acetylglucosaminyl transferase; UDP-N-acetylglucosamine--peptide N-acetylglucosaminyltransferase 110 kDa subunit; uridinediphospho-N-acetylglucosamine:polypeptide beta-N-acetylglucosaminyl transferase
Símbolos de los genes OGT
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno SANM-conjugated linear peptide corresponding to human O-GluNAc.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8473
Especies diana Chemical
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.