Learn More
o-Anisidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
o-Anisidine is used in dyes, perfume and pharmaceutical intermediate. It is used to produce azo dye, azoic dye.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La o-anisidina se utiliza como intermedio en colorantes, perfumes y productos farmacéuticos. También se usa para producir azo-colorante y colorante azoico.
Solubilidad
Soluble en ácido inorgánico diluido, alcohol y éter dietílico. No miscible en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en la oscuridad. Incompatible con agentes oxidantes, anhídridos ácidos, cloroformatos y ácidos.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | o-Anisidine |
| Punto de fusión | 5°C to 6°C |
| Densidad | 1.092 |
| Punto de ebullición | 224°C to 225°C |
| Temperatura de inflamación | 98°C (208°F) |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Índice de refracción | 1.574 |
| Cantidad | 1000 g |
| Número UN | UN2431 |
| Beilstein | 386210 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- o-Anisidine
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: o-Anisidine