Learn More
Hexafluorofosfato O-(7-aza-1H-benzotriazol-1-il)-N,N,N',N'-tetrametiluronio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7028678
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382029 1 g 1 g
11392029 5 g 5 g
11302039 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11382029 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26082.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 148893-10-1 | C10H15F6N6OP | 380.24 g/mol
O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate is a coupling reagent and used as an additive in peptide synthesis., It is also involved efficiently to speed up the coupling process and reduces the loss of chiral integrity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hexafluorofosfato de o-(7-aza-1H-benzotriazol-1-il)-N,N,N′,N′-tetrametiluronio es un reactivo de acoplamiento y se utiliza como aditivo en la síntesis de péptidos. También está participa de forma eficiente en la aceleración del proceso de acoplamiento y en la reducción de la pérdida de integridad quiral.
Solubilidad
Soluble en acetonitrilo. Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes y materiales altamente ácidos o alcalinos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 148893-10-1
Fórmula molecular C10H15F6N6OP
Peso molecular (g/mol) 380.24
Número MDL MFCD00274639
Clave InChI JNWBBCNCSMBKNE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hatu, 2-7-aza-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, o-7-azabenzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, o-7-azabenzotriazol-1-yl-n,n,n,n-tetramethyl uronium hexafluorophosphate, 2-3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate v, dimethylamino triazolo 4,5-b pyridin-3-yloxy methylene-dimethyl-ammonium hexafluorophosphate, 2-7-aza-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethyl uronium hexafluorophosphate, 2-3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yl-1,1,3,3-tetramethylisouronium hexafluorophosphate v, n-dimethylamino 3h-1,2,3 triazolo 4,5-b pyridin-3-yloxy methylene-n-methylmethanaminium hexafluorophosphate, n-dimethylamino-1h-1,2,3-triazolo-4,5-b pyridin-1-ylmethylene-n-methylmethanaminium hexafluorophosphate n-oxide
PubChem CID 9886157
Nombre IUPAC [dimetilamino(triazolo[4,5-b]piridin-3-iloxi)metilideno]-dimetilazanio; hexafluorofosfato
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)C(ON1N=NC2=CC=CN=C12)=[N+](C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
Punto de fusión ∼185°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in acetonitrile. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.23
Porcentaje de pureza 99%