missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

O-304, MedChemExpress

Código de producto. 16463156
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16463156 25 mg 25 miligramos
16487317 5 mg 5 miligramos
16434608 10 mg 10 miligramos
16430907 50 mg 50 miligramos
16415456 100 mg 100 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16463156

Marca: Medchem Express HY112233

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress O-304 is a first-in-class, orally available pan-AMPK activator, which increases AMPK activity by suppressing the dephosphorylation of pAMPK. O-304 exhibits a great potential as a drug to treat type 2 diabetes (T2D) and associated cardiovascular complications .

O-304 is a first-in-class, orally available pan-AMPK activator, which increases AMPK activity by suppressing the dephosphorylation of pAMPK. O-304 exhibits a great potential as a drug to treat type 2 diabetes (T2D) and associated cardiovascular complications .

Especificaciones

Nombre del producto químico o material O-304
Forma física Solid
CAS 1261289-04-6
Color Blanco
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H11Cl2N3O2S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 30 mg/mL (78.90 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(NC(SN1CC2=CC=C(Cl)C=C2)=NC1=O)C3=CC=C(Cl)C=C3
Peso molecular (g/mol) 380.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.25
Porcentaje de pureza 99.35%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.