Descripción
- Cepillos resistentes fabricados con cerdas de nailon y un mango de plástico duro
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cepillo universal |
| Bristle Material | Nailon |
| Material del mango | Plástico |
| Color | Blanco |
| Diámetro de la cerda (métrico) | 130 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza de uso general |
| Longitud (métrico) | 140 mm |
| Longitud del mango (métrico) | 500 mm |
| Cantidad | 1 unidad |