Learn More
Cole-Parmer™ Caudalímetro de turbina de nailon
Código de producto. 11727338
Change view
Click to view available options
Intervalo de caudal:
De 1 a 10 LPM
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Intervalo de caudal unitSize
11727338 De 1 a 10 LPM 1 PCS
1 options
Código de producto. 11727338
Marca: Cole-Parmer™ 0561001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Tipo Caudalímetro de turbina
Exactitud ±5 % (lectura)
Float Material Nailon
Tasa de presión 150 psi
Conexiones NPT de 1 pulg (hembra)
Intervalo de caudal De 1 a 10 LPM
Para utilizar con (aplicación) Solución rentable para aplicaciones de procesos de baja exigencia
Altura (métrico) 64 mm
Detalles de la fuente de alimentación Dos baterías de litio de 3 V
Repetibilidad ±0,1 %
Anchura (métrico) 110 mm
Temperatura (métrico) de 60 °C
Peso (métrico) 600 g