Learn More
Masterflex™ Conector recto, boquilla roscada, NPT(macho) x NPT(macho), nailon
Descripción
- Facilidad de uso:
- Conexión roscada segura
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Nailon |
| Para utilizar con | Rosca NPT de 9,52 mm (3/8 pulgadas) |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
| Cantidad de embalaje | 6/pack |
| Método de esterilización | Óxido de etileno |
| Tamaño de rosca | NPT de 1,91 cm (3/8 pulg) |
| Presión máxima | 200 psi |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 93 °C |
| Tipo de producto | Conector de rosca NPT(macho) |