Learn More
Masterflex™ Boquilla roscada de nailon
Descripción
- Boquilla roscada NPT(macho)
- Utilícelo con tubos rígidos para aplicaciones de alta presión
- Buena resistencia química
- Con capacidad de 13,78 bar (200 psi) a 25 °C (77 °F)
- Apto para temperatuas desde los – 40 a + 93 °C (de – 40 a + 200 °F)
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Conexión NPT(macho) |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Nailon |
| Tamaño de los tubos | 1/8 pulg |
| Puerto de salida | 1/8 in |
| Tamaño de puerto | 1/8 pulg |
| Método de esterilización | Óxido de etileno |
| Tamaño de rosca | 1/8 pulg |
| Color | Translúcido |
| Tipo de producto | Boquilla roscada NPT(macho) |