Learn More
Masterflex™ Accesorios roscados de nailon
Código de producto. p-8006903
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
0,125in
0,25in Tubos de conducción
0,375in
0,75in
0,75 x 0,5 pulgadas
NPT (macho) de 0,125 pulgadas
NPT (macho) de 0,25 pulgadas
NPT (macho) de 0,375 pulgadas
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
paquete de 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con unitSize
11770369 NPT (macho) de 0,25 pulgadas 10 PCS
11751084 0,25in Tubos de conducción paquete de 6
11780369 NPT (macho) de 0,375 pulgadas paquete de 10
11745768 NPT (macho) de 0,125 pulgadas paquete de 10
11711104 0,375in paquete de 6
11791084 0,125in paquete de 6
11731104 0,75in paquete de 6
11701154 0,75 x 0,5 pulgadas paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11770369 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 3040142
Solo quedan null
Especificaciones
Material Nailon
Para utilizar con NPT (macho) de 0,25 pulgadas
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Cantidad de embalaje 10 Paq.
Max. Operating Temperature (Metric) de 93 °C
Tipo de producto Conector dentado