Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamiz de ensayo de nailon de 200 mm de diámetro
Código de producto. 11705598
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
160 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
11705598 160 μm cada uno
1 options
Código de producto. 11705598
Marca: Linker Industrietechnik™ 552.050.8810160
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Compuesto por una malla cuadrada con poros de 160 μm y cuerpo de plástico. El tamiz de nailon puede usarse con materiales a una temperatura máxima de 70 °C.
  • Malla cuadrada de nailon de 160 μm
  • 200 mm x 45 mm (Diám. x Al)
  • Temperatura máxima de 70°C
  • Las cribas de nailon no son compatibles con las pantallas de acero inoxidable.
Especificaciones
Descripción Tamiz de ensayo de nailon de 160 μm
Cantidad 1Each
Tamaño de poro 160 μm
Tipo Test Sieve
Material POM y nailon, Nylon
Altura (métrico) 45 mm (interno)
Diámetro exterior (imperial) 200mm
Material del bastidor Polioximetileno (POM)
Mesh Material Nailon
Formato Square Sheet