Learn More
Masterflex™ Conector en T de nailon
Código de producto. 12364628
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
4,76mm
6,35mm
9,52mm
12,7mm
19,05mm
25,4mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Para utilizar con unitSize
12364628 25,4mm paquete de 10
12334628 12,7mm paquete de 10
12354628 19,05mm paquete de 10
12304628 4,76mm paquete de 10
12314628 6,35mm paquete de 10
12324628 9,52mm paquete de 10
6 options
Código de producto. 12364628
Marca: Masterflex™ 3061334
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 25,4 mm
Material Nailon
Para utilizar con 25,4mm
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -46 °C
Cantidad de embalaje 10 Paq.
Forma T
Max. Operating Temperature (Metric) de 121 °C
Tipo de producto Conector en T
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.