Learn More
Masterflex™ Conector en T de nailon
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 12,7 mm |
| Material | Nailon |
| Para utilizar con | 12,7mm |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -46 °C |
| Cantidad de embalaje | 10 Paq. |
| Forma | T |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 121 °C |
| Tipo de producto | Conector en T |