Learn More
Masterflex™ Conector en T de nailon
Código de producto. 12324628
Click to view available options
Para utilizar con:
4,76mm
6,35mm
9,52mm
12,7mm
19,05mm
25,4mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 12324628
Marca: Masterflex™ 3061318
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 9,52 mm
Material Nailon
Para utilizar con 9,52mm
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -46 °C
Cantidad de embalaje 10 Paq.
Forma T
Max. Operating Temperature (Metric) de 121 °C
Tipo de producto Conector en T