Learn More
Masterflex™ Conector en T de nailon
Click to view available options
Para utilizar con:
4,76mm
6,35mm
9,52mm
12,7mm
19,05mm
25,4mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 4,76 mm |
| Material | Nailon |
| Para utilizar con | 4,76mm |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -46 °C |
| Cantidad de embalaje | 10 Paq. |
| Forma | T |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 121 °C |
| Tipo de producto | Conector en T |