Learn More
Masterflex™ Acoplamiento roscado recto de nailon
Descripción
- Acoplamiento roscado recto
- Disponibles en packs de 6
- Buena resistencia química
- Con capacidad de 13,78 bar (200 psi) a 25 °C (77 °F)
- Apto para temperaturas desde los – 40 a + 93 °C (de – 40 a + 200 °F)
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Nailon |
| Cantidad de embalaje | 6 acoplamientos |
| Tamaño de puerto | NPT(F) de 3/8 pulg |
| Método de esterilización | Óxido de etileno |
| Anchura (métrico) | 20 mm |
| Anchura (imperial) | 0,79 in |
| Forma | Recto |
| Tipo de producto | Conector roscado recto |