Learn More
Masterflex™ Acoplamiento roscado recto de nailon
Produktkod. 11711084
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Tamaño de puerto:
NPT(F) de 3/4 pulg
NPT(F) de 3/8 pulg
Förpackningsstorlek
paquete de 6
Produktkod. Tamaño de puerto unitSize
11711084 NPT(F) de 3/8 pulg paquete de 6
11731084 NPT(F) de 3/4 pulg paquete de 6
2 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11711084
missing translation for 'mfr': Masterflex™ 0634902
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Estos casquillos reductores con rosca son resistentes y están diseñados para conseguir una instalación estable. Utilícelo con tubos rígidos para aplicaciones de alta presión
  • Acoplamiento roscado recto
  • Disponibles en packs de 6
  • Buena resistencia química
  • Con capacidad de 13,78 bar (200 psi) a 25 °C (77 °F)
  • Apto para temperaturas desde los – 40 a + 93 °C (de – 40 a + 200 °F)
Specifikationer
Material Nailon
Cantidad de embalaje 6 acoplamientos
Tamaño de puerto NPT(F) de 3/8 pulg
Método de esterilización Óxido de etileno
Anchura (métrico) 20 mm
Anchura (imperial) 0,79 in
Forma Recto
Tipo de producto Conector roscado recto
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.