Learn More
De Buyer™ Espátulas suaves de nailon
Código de producto. p-8005581
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
240 mm
340 mm
420 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11972625 340 mm cada uno
11982625 420 mm cada uno
11962625 240 mm cada uno
3 options
Código de producto. 11972625
Marca: De Buyer™ 4740.34N
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recoja, extienda y rasque ingredientes con las espátulas blandas de nailon De Buyer™. La espátula puede soportar temperaturas de hasta 260°.
  • Termoplastificadas
  • Hasta 260 grados máximo
  • Asa de plástico
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tipo de producto Espátula suave
Material de la hoja Silicona
Temperatura máx. (métrico) 260 °C
Material del mango Plástico
Material Nailon
Longitud (métrico) 340 mm