Learn More
De Buyer™ Espátulas suaves de nailon
Código de producto. 11982625
Click to view available options
Longitud (métrico):
240 mm
340 mm
420 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11982625
Marca: De Buyer™ 4740.42N
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recoja, extienda y rasque ingredientes con las espátulas blandas de nailon De Buyer™. La espátula puede soportar temperaturas de hasta 260°.
  • Termoplastificadas
  • Hasta 260 grados máximo
  • Asa de plástico
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tipo de producto Espátula suave
Material de la hoja Silicona
Temperatura máx. (métrico) 260 °C
Material del mango Plástico
Material Nailon
Longitud (métrico) 420 mm