Learn More
Masterflex™ Boquilla de reducción de nailon
Descripción
- Utilícelo con tubos rígidos para aplicaciones de alta presión
- Buena resistencia química
- Con capacidad de 13,78 bar (200 psi) a 25 °C (77 °F)
- Apto para temperatuas desde los – 40 a + 93 °C (de – 40 a + 200 °F)
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Conexión NPT(macho) |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Nailon |
| Puerto de salida | 3/8 in |
| Tamaño de puerto | 1/2 pulg |
| Método de esterilización | Óxido de etileno |
| Tamaño de rosca | 4,57 × 3,96 mm (1/2 × 3/8 pulgadas) |
| Color | Translúcido |
| Tipo de producto | Boquilla reductora |