Learn More
Masterflex™ Boquilla de reducción de nailon
Código de producto. 11771144
Change view
Click to view available options
Puerto de salida:
1/4 in
3/8 in
Tamaño de rosca:
4,57 × 3,96 mm (1/2 × 1/4 pulgadas)
4,57 × 3,96 mm (1/2 × 3/8 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Puerto de salida Tamaño de rosca unitSize
11771144 1/4 in 4,57 × 3,96 mm (1/2 × 1/4 pulgadas) paquete de 6
11781144 3/8 in 4,57 × 3,96 mm (1/2 × 3/8 pulgadas) paquete de 6
2 options
Código de producto. 11771144
Marca: Masterflex™ 3062350
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los conectores con rosca proporcionan una trayectoria de fluido más permanente
  • Utilícelo con tubos rígidos para aplicaciones de alta presión
  • Buena resistencia química
  • Con capacidad de 13,78 bar (200 psi) a 25 °C (77 °F)
  • Apto para temperatuas desde los – 40 a + 93 °C (de – 40 a + 200 °F)
Especificaciones
Descripción Conexión NPT(macho)
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Nailon
Puerto de salida 1/4 in
Tamaño de puerto 1/2 pulg
Método de esterilización Óxido de etileno
Tamaño de rosca 4,57 × 3,96 mm (1/2 × 1/4 pulgadas)
Color Translúcido
Tipo de producto Boquilla reductora