Learn More
Masterflex™ Accesorios dentados del conector de reducción de nailon
Descripción
- Ideal para aplicaciones de baja presión
- Proporcionan una buena resistencia química
- Disponibles en diversos tamaños
- No hay fugas, restricciones de flujo ni tiempo de inactividad costoso
- Esterilización por óxido de etileno (ETO) solamente
- Escala de temperatura de − 46° a + 121 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Nailon |
| Para utilizar con | Tubos con DI 5/8 × 1/4 pulg |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -46 °C |
| Cantidad de embalaje | 10 Paq. |
| Método de esterilización | Óxido de etileno |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 121 °C |
| Tipo de producto | Racor dentado |