Learn More
Masterflex™ Conectores de reducción de nailon
Código de producto. 11732743
Click to view available options
Tamaño de puerto:
NPT(macho) de 12,7 mm (1/2 pulgadas) × NPT(hembra) de 3,17 mm (1/4 pulgadas)
NPT(macho) de 12,7 mm (1/2 pulgadas) × NPT(hembra) de 9,52 mm (3/8 pulgadas)
NPT(macho) de 19,05 mm (3/4 pulgadas) × NPT(hembra) de 12,7 mm (1/2 pulgadas)
NPT(macho) de 19,05 mm (3/4 pulgadas) × NPT(hembra) de 3,17 mm (1/8 pulgadas)
NPT(macho) de 9,52 mm (3/8 pulgadas) × NPT(hembra) de 3,17 mm (1/8 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. 11732743
Marca: Masterflex™ 0634935
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Estos conectores reductores con rosca son resistentes y están diseñados para conseguir una instalación estable
  • Conectores de reducción de nailon
  • Disponible en una variedad de materiales y tamaños
  • Paquete de seis
Especificaciones
Material Nailon
Longitud global (imperial) 0,84 in
Longitud global (métrico) 21,43 mm
Cantidad de embalaje 6 conectores
Tamaño de puerto NPT(macho) de 19,05 mm (3/4 pulgadas) × NPT(hembra) de 12,7 mm (1/2 pulgadas)
Método de esterilización Óxido de etileno
Anchura (métrico) 29 mm
Anchura (imperial) 1,14 in
Tipo de producto Conector de reducción