Learn More
Azpack™ Bridas no resellables de nailon, 370 x 4,8 mm
Descripción
Disponibles en diversos tamaños y colores.
- Material: nailon
- Temperatura de funcionamiento: bridas de –40 °C a 85 °C, bases adhesivas de –20 °C a 60 °C
- Grado de inflamabilidad UL94 clase V2
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Brida |
| Material | Nailon |
| Color | Negro |
| Longitud (métrico) | 370 mm |
| Anchura (métrico) | 4,8 mm |
| Dimensiones (L x An) | 370 x 4,8 mm |
| Resistencia a la tracción (imperial) | 22 kg |
| Cantidad | 100/paq. |
| Certificaciones/conformidad | UL94 clase V2 |