Learn More
Cole Parmer™ Membranas de nailon
Código de producto. 13203249 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,45 μm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
13203249 0,45 μm 100 PCS
1 options
Código de producto. 13203249
Marca: Cole Parmer™ 3622914
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para filtrar o esterilizar soluciones biológicas que no contienen proteínas.
  • Las membranas de fijación elevada de proteínas son ideales para filtrar o esterilizar soluciones biológicas que no contienen proteínas.
  • Las membranas inherentemente hidrófilas no requieren un uso de deshumedecimiento — para filtrar soluciones acuosas y disolventes orgánicos.
  • Soportan la esterilización con vapor repetida.
  • Construcción de nailon (poliamida)
Las membranas inherentemente hidrófilas no requieren un uso de deshumedecimiento — para filtrar soluciones acuosas y disolventes orgánicos. Soportan la esterilización con vapor repetida.
Especificaciones
Punto de burbuja 2,3
Material Nailon
Tamaño de poro 0,45 μm
Caudal 20 ml/min./cm2
N.° por paquete 100
Cantidad 100/Pk.
Diámetro (métrico) 47 mm