Descripción
- Membrana hidrófila natural
- Diseñados para impregnarse de manera uniforme y conservar su gran resistencia durante el uso en filtración general o ensayos médicos
- Flexibles, duraderos y resistentes a desgarros
- Esterilizables en autoclave a 135 °C
- Eficaz compatibilidad química con soluciones acuosas y alcohólicas y disolventes
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Punto de burbuja | 2bar |
| Color | Blanco |
| Tipo de filtro | Microfiltrado |
| Material | Nailon |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| Caudal | 26,9 ml/min/cm2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Sterilizing filtration of aqueous solutions, organic solvents, Bacterial and particles removal (blood Glucose, Serum Cholesterol, drugs) |
| Caudal de gas | 3.2L/min./cm2 |
| Mostrar más |