Learn More
Fisherbrand™ Filtro de membrana de nailon
Código de producto. 11714516 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,22 μm
0,45 μm
Diámetro (métrico):
13mm
25 mm
47 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
Código de producto. Tamaño de poro Diámetro (métrico) unitSize
11714516 0,22 μm 13mm paquete de 200
11735315 0,22 μm 25 mm paquete de 100
11724516 0,45 μm 13mm paquete de 200
11745315 0,22 μm 47 mm paquete de 100
11755315 0,45 μm 25 mm paquete de 100
11765315 0,45 μm 47 mm paquete de 100
6 options
Código de producto. 11714516
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñados para impregnarse de manera uniforme y conservar su gran resistencia durante el uso en filtración general o ensayos médicos
  • Membrana hidrófila natural
  • Diseñados para impregnarse de manera uniforme y conservar su gran resistencia durante el uso en filtración general o ensayos médicos
  • Flexibles, duraderos y resistentes a desgarros
  • Esterilizables en autoclave a 135 °C
  • Eficaz compatibilidad química con soluciones acuosas y alcohólicas y disolventes
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Punto de burbuja 3.4bar
Color Blanco
Tipo de filtro Microfiltrado
Material Nailon
Tamaño de poro 0,22 μm
Esterilidad No estéril
Caudal 9,9 ml/min/cm2
Para utilizar con (aplicación) Sterilizing filtration of aqueous solutions, organic solvents, Bacterial and particles removal (blood Glucose, Serum Cholesterol, drugs)
Caudal de gas 1.7L/min./cm2
Hidrofobicidad Hidrófilo
Cantidad 100/paq.
Tipo Disco simple
Mojabilidad
Diámetro (métrico) 13mm