Learn More
Masterflex™ Conector Luer Lock macho de nailon
Descripción
- Utilice estos conectores para una amplia variedad de aplicaciones, como jeringas o pequeños tubos
- Todas las piezas cumplen con estrictas tolerancias dimensionales para aumentar la fiabilidad y la pureza del proceso
- Elija entre una amplia gama de tamaños con una gran variedad de opciones de conexión
- Buena resistencia química. Temperatura máxima de 235 °C (455 °F)
- Esterilizar en autoclave, con óxido de etileno o con radiación gamma
- Todos los puertos hembra pueden usarse con conectores slip o luer lock
- También hay tapas y tapones disponibles
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Cantidad de embalaje | 25/paq. |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 235 °C |