Learn More
Masterflex™ Accesorio Luer macho de nailon
Click to view available options
Para utilizar con:
Encaja en Luer hembra × manguera dentada de 3,17 mm (1/8 pulgadas)
Encaja en Luer macho con anillo de bloqueo integral en manguera dentada de gran calibre de 3,17 mm (1/8 pulgadas)
Encaja en Luer macho con anillo de bloqueo × manguera dentada de 2,38 mm (3/32 pulgadas)
Encaja en Luer macho × adaptador Luer macho
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 25
Descripción
- Buena resistencia química
- Temperatura máx. de 235 °C (455 °F)
- Esterilizar en autoclave, con óxido de etileno o con radiación gamma
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Nailon |
| Para utilizar con | Encaja en Luer macho con anillo de bloqueo integral en manguera dentada de gran calibre de 3,17 mm (1/8 pulgadas) |
| Cantidad de embalaje | 25/pack |
| Tipo de producto | Conector Luer macho |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering