Learn More
Masterflex™ Conexión Luer hembra de nailon
Código de producto. 11848621
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
Luer hembra × adaptador Luer hembra
Luer hembra × adaptador de manguera dentada de 3,17 mm (0,125 pulgadas)
Luer hembra × rosca de sellado inferior UNF de 6,35 a 711,2 mm (de 1/4 a 28 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 25
Código de producto. Para utilizar con unitSize
11848621 Luer hembra × adaptador de manguera dentada de 3,17 mm (0,125 pulgadas) paquete de 25
11745818 Luer hembra × adaptador de manguera dentada de 3,17 mm (0,125 pulgadas) 25 PCS
11710089 Luer hembra × adaptador de manguera dentada de 3,17 mm (0,125 pulgadas) 25 PCS
11789609 Luer hembra × rosca de sellado inferior UNF de 6,35 a 711,2 mm (de 1/4 a 28 pulgadas) paquete de 25
11715898 Luer hembra × adaptador de manguera dentada de 3,17 mm (0,125 pulgadas) paquete de 25
11726148 Luer hembra × adaptador Luer hembra paquete de 25
6 options
Código de producto. 11848621
Marca: Masterflex™ 4550208
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantice la integridad del proceso con una trazabilidad completa de los materiales. El conector Luer hembra de nailon Cole-Parmer™ es ideal para una gran variedad de aplicaciones esenciales, incluidas jeringas o tubos pequeños. Estas conexiones se inspeccionan para comprobar que no contienen contaminantes y que son completamente trazables.
Todas las piezas cumplen con estrictas tolerancias dimensionales para aumentar la fiabilidad y la pureza del proceso. Elija entre una amplia gama de tamaños, desde 1,58 a 6,35 mm (de 1⁄16 a 1⁄4 pulgadas), con numerosas opciones de conexión.
  • Fabricado a partir de materias primas 100 % vírgenes en un entorno clase 100.000
  • En conformidad con los estándares ISO 594-1
  • Buena resistencia química
  • Temperatura máx. de 235 °C (455 °F)
  • Esterilizar en autoclave, con óxido de etileno o con radiación gamma
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Material Nailon
Para utilizar con Luer hembra × adaptador de manguera dentada de 3,17 mm (0,125 pulgadas)
Cantidad de embalaje 25/pack
Incluye Para tubos flexibles, reducir turbulencia de flujo, tubos semirrígidos
Tipo de producto Conexión Luer