Learn More
Masterflex™ Conexión Luer hembra de nailon
Descripción
Todas las piezas cumplen con estrictas tolerancias dimensionales para aumentar la fiabilidad y la pureza del proceso. Elija entre una amplia gama de tamaños, desde 1,52 a 6,35 mm (de 1⁄16 a 1⁄4 pulgadas), con numerosas opciones de conexión.
- Fabricado a partir de materias primas 100 % vírgenes en un entorno clase 100.000
- En conformidad con los estándares ISO 594-1
- Buena resistencia química
- Temperatura máx. de 235 °C (455 °F)
- Esterilizar en autoclave, con óxido de etileno o con radiación gamma
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Material | Nailon |
| Para utilizar con | Luer hembra × rosca de sellado inferior UNF de 6,35 a 711,2 mm (de 1/4 a 28 pulgadas) |
| Cantidad de embalaje | 25/pack |
| Incluye | Manguera dentada de gran calibre para una mejor trayectoria de flujo de líquido |
| Tipo de producto | Conexión Luer |