Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Pinzas de nailon
Código de producto. 11739649 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
114 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11739649 114 mm paquete de 100
1 options
Código de producto. 11739649
Marca: Cole-Parmer™ Essentials undefined
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Get a more precise grip with these Reinforced Nylon Disposable Forceps with Serrated Pointed Tips.
  • Corrugated handles provide you with a secure grip.
  • Reduce cross contamination with these disposable forceps.
  • Disposable.
  • Forceps are available in Polystyrene and reinforced Nylon.
  • Choose from sterile, autoclavable, as well as blunt or pointed tips.
  • Sterile forceps are individually wrapped with easy to open peel-packs.
  • Non-sterile forceps are autoclavable.
  • Serrated pointed tips are ideal for handling smaller objects.
  • Serrated blunt tips are more for general use.
Especificaciones
Estilo de punta Puntiagudo
N.° por paquete 100/paquete
Longitud (imperial) 4,5 in
Material Nailon
Longitud (métrico) 114 mm
Tipo de producto Pinzas
Cantidad (n.º por caja) 100/paquete
Tipo Pinzas