Learn More
Masterflex™ Adaptador de tubo hembra de compresión de nailon
Click to view available options
Material:
Nailon
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Estos conectores reductores con rosca son resistentes y están diseñados para conseguir una instalación estable.
- Elija entre nailon o polipropileno para una amplia gama de aplicaciones
- Los adaptadores roscados hembra de nailon tienen una buena resistencia química y tienen un valor nominal de 13,7 bar (200 psi) a 25 °C (77 °F)
- El intervalo de temperatura de los adaptadores de nailon es de – 40 a 93 °C (– 40 to 200 °F)
- Esterilizado con óxido de etileno
- Disponibles en packs de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Conexión de compresión × NPT(hembra) |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Nailon |
| Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -40 °F |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
| Puerto de salida | 3/8 in |
| Tamaño de puerto | NPT(hembra) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) |
| Método de esterilización | Óxido de etileno |
| Presión máxima | 200 psi |
| Max. Operating Temperature (English) | 200 °F |
| Mostrar más |