Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles de tela de nailon
Código de producto. 11533554
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
12,70 mm
25,4 mm
Altura (métrico):
12,7 mm
36,5 mm
Tamaño de la unidad:
1 paquete
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) unitSize
11533554 12,70 mm 36,5 mm 1 paquete
10766063 25,4 mm 12,7 mm 1 paquete
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11533554 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 029680
Blank, printable nylon cloth labels for Laser Printers.
  • Etiquetas en blanco
  • Etiquetas imprimibles
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815)
Descripción Etiquetas imprimibles por láser LaserTab
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento None
Color Blanco
Pantalla Blank
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Paño de nailon
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology láser
Tipo de producto Etiqueta imprimible
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Marcado de cables y alambres
Para utilizar con (equipo) Impresoras láser
Repetición horizontal (métrico) 15,24 mm
Etiquetas por fila 13
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
N.° por paquete 1014 Labels/Pk.
Cantidad 1000/Paq.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +194°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +90 °C
Resistencia a la tracción 80 lb/pulg.
Grosor (imperial) 0,0065 in
Grosor (métrico) 0,041 mm
Dimensions (LxW) 36,50 x 12,7 mm
Longitud (imperial) 1.44 in.
Longitud (métrico) 36.5 mm
Anchura (imperial) 0,5 in
Anchura (métrico) 12,70 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 12,70 mm
Altura del área imprimible (imperial) 1.44 in.
Altura (métrico) 36,5 mm
Altura del área de impresión (métrico) 36,50 mm
Alternate Part Number LAT-38-799-1