Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles de tela de nailon
Descripción
- Blank, printable nylon cloth labels for Laser Printers.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin halógenos (DIN VDE 0472/apartado 815) |
| Descripción | Etiquetas imprimibles por láser LaserTab |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Recubrimiento | None |
| Color | Blanco |
| Pantalla | Blank |
| Acabado | Mate |
| Formato | Die-cut |
| Material | Paño de nailon |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Mostrar más |