Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles de tela de nailon
Description
- Blank, printable nylon cloth labels for Laser Printers.
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | Halogen Free (DIN VDE 0472 Part 815) |
| Descripción | Etiquetas imprimibles por láser LaserTab |
| Tipo de adhesivo | Acrylic, Permanent |
| Recubrimiento | None |
| Color | White |
| Pantalla | Blank |
| Acabado | Mate |
| Formato | Die-cut |
| Material | Nylon |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Show More |