Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles de tela de nailon
Código de producto. 11513554
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
12,70 mm
12,7 mm
20,32 mm
25,4 mm
25,4 mm
Altura (métrico):
9.53 mm
19,05 mm
36,5 mm
36.50 mm
Forma:
Rectángulo
Redondo
Tamaño de la unidad:
1 paquete
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) Forma unitSize
11513554 20,32 mm 36.50 mm Rectángulo 1 paquete
11509393 12,7 mm - Redondo 1 paquete
11583544 25,4 mm 9.53 mm Rectángulo 1 paquete
10315222 12,70 mm 19,05 mm Rectángulo 1 paquete
11845375 25,4 mm 36,5 mm Rectángulo 1 paquete
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11513554 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 029678
Blank, printable nylon cloth labels for Laser Printers.
  • Blank, printable nylon cloth labels for Laser Printers.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Halogen Free (DIN VDE 0472 Part 815)
Descripción Etiquetas imprimibles por láser LaserTab
Tipo de adhesivo Acrylic, Permanent
Recubrimiento None
Color White
Pantalla Blank
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Nylon
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology láser
Tipo de producto Label
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) General Identification, Wire and cable labelling
Para utilizar con (equipo) Impresoras láser
Repetición horizontal (métrico) 22.86 mm
Etiquetas por fila 9
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
N.° por paquete 1026 Labels/Pk.
Cantidad 1026 Pk.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +194°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +90 °C
Resistencia a la tracción 80 lb/pulg.
Grosor (imperial) 0,0065 in
Grosor (métrico) 0.165 mm
Dimensions (LxW) 36.5 x 20.32 mm
Longitud (imperial) 1.437 in.
Longitud (métrico) 36.5 mm
Anchura (imperial) 0,8 in
Anchura (métrico) 20,32 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 20.32 mm
Altura del área imprimible (imperial) 1.437 in.
Altura (métrico) 36.50 mm
Altura del área de impresión (métrico) 36.50 mm
Alternate Part Number LAT-37-799-1