Learn More
Brady™ Etiquetas de tela de nailon para la impresoras de etiquetas portátiles
Código de producto. 17663205
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
12,7 mm
19 mm
Anchura (métrico):
19 mm
25,4 mm
38,1 mm
50,8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Anchura (métrico) unitSize
17663205 19 mm 38,1 mm cada uno
17633205 12,7 mm 19 mm cada uno
17643205 12,7 mm 25,4 mm cada uno
17673205 19 mm 50,8 mm cada uno
17653205 19 mm 25,4 mm cada uno
5 options
Código de producto. 17663205
Marca: Brady™ 152093
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Etiquetas de tela de nailon esterilizables en autoclave para impresoras de etiquetas portátiles, adecuadas para temperaturas bajas.
Etiquetas de tela de nailon para impresoras de etiquetas portátiles Brady™ M210 y M211.
  • Adhesivo agresivo y permanente
  • Etiquetas troqueladas
  • Para temperaturas bajas, como en congeladores o nitrógeno líquido
  • Esterilizable en autoclave
Spezifikation
Tipo de producto Etiquetas
Color Negro sobre blanco
Para utilizar con (equipo) Impresoras de etiquetas Brady™ M210, M210-LAB y M211, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer
Material Paño de nailon
Print Technology Transferencia térmica
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura (métrico) 38,1 mm
Altura (imperial) 0,75 in
Altura (métrico) 19 mm
Grosor (imperial) 0.0065 in
Grosor (métrico) 0,165 mm
Dimensiones (L x An) 38.10 mm (W) x 19.05 mm (H)
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Esterilidad No estéril
Acabado Mate
Formato Cartucho, etiqueta
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +194°F
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C to +90°C
Certificaciones/conformidad 2011/65/EU y 2015/863
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de componentes y equipos, etiquetado eléctrico, identificación general, etiquetado de laboratorio
Cantidad 91
Alternate Part Number M21-136-499
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.